900958
B3PYMPM
sublimed
Synonyme(s) :
4,6-Bis(3,5-di(pyridin-3-yl)phenyl)-2-methylpyrimidine, 4,6-Bis(3,5-di-3-pyridinylphenyl)-2-methylpyrimidine, 4,6-Bis(3,5-di-3-pyridylphenyl)-2-methylpyrimidine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (sublimed)
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
>150 °C
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Explore the eco-friendly potential of organic thin film transistors (OTFTs) for detecting chemical analytes, identifying viruses, and assisting in health diagnostics. This mini-review highlights challenges of achieving sustainability, safety, and biodegradability of each component of an OTFT sensor.