Principaux documents
C15605
Sigma-Aldrich
4,4′-Dithiodibutyric acid
95%
Synonyme(s) :
3-Carboxypropyl disulfide, Di(4-carboxybutyl) disulfide
10 G
57,00 €
50 G
204,00 €
57,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
57,00 €
50 G
204,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[-S(CH2)3CO2H]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
57,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Pf
108-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCSSCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4S2/c9-7(10)3-1-5-13-14-6-2-4-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
YYSCJLLOWOUSHH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
4,4′-Dithiodibutyric acid is an organic sulfur compound, primarily used as a cross-linking agent in the synthesis of polymers and materials. [1]
Application
4,4′-Dithiodibutyric acid can be used as:
  • A precursor to produce novel polythioester (PTE). [2]
  • A reactant in the production of chemically crosslinked epoxidized natural rubber.[1]
  • An alternative monolayer for protein chips. [3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Development and characterization of 4, 4?-dithiodibutyric acid as a monolayer for protein chip
Jang, et al.
Sensors and Materials, 18, 367-380 (2006)
Genome and proteome analysis of Rhodococcus erythropolis MI2: Elucidation of the 4, 4-dithiodibutyric acid catabolism
Khairy, et al.
PLoS ONE, 11, e0167539-e0167539 (2016)
Biodegradation of the organic disulfide 4, 4?-dithiodibutyric acid by Rhodococcus spp
Khairy, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 81, 8294-8306 (2015)
A Silvestri et al.
Nanoscale, 9(38), 14730-14739 (2017-09-28)
In the biomedical applications of nanoparticles (NPs), the proper choice of surface chemistry is a crucial aspect in their design. The nature of the coating can heavily impact the interaction of NPs with biomolecules, affect the state of aggregation, and