Key Documents
539627
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
38-42 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(c1CBr)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5BrF4/c9-4-5-6(8(11,12)13)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
Clé InChI
RINUERVPFANASB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
225.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges