472611
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
2-[(Bromomagnesio)methyl]-1,3-dioxolane, Bromo(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)magnesium
119,00 €
About This Item
119,00 €
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M in THF
pb
65-67 °C
Densité
0.938 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES
Br[Mg]CC1OCCO1
InChI
1S/C4H7O2.BrH.Mg/c1-4-5-2-3-6-4;;/h4H,1-3H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
ZDNTZRAFJZERSL-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- 3-[11C]-Propionaldehyde, a key intermediate for the synthesis of radiolabeled compound [11C]SN-38, wherein SN-38 is 7-ethyl-10-hydroxy camptothecin.[1]
- 1-[(S)-2,2-Dimethyl-(1,3)-dioxolan-4-yl]-4-(1,3-dioxolan2-yl)-2-ol by reacting with D-glyceraldehyde, which is further used to synthesize unsaturated nucleosides.[2]
- A bicyclo carboxylate intermediate, which is employed in the total synthesis of spirovibsanin A.[3]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter