E8875
17β-Estradiol
≥98% (HPLC), powder, estrogenic hormone
Synonyme(s) :
1,3,5-Estratriene-3,17β-diol, 17β-Estradiol, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene, Dihydrofolliculin
About This Item
Produits recommandés
product name
β-Estradiol, ≥98%
Source biologique
synthetic (organic)
Stérilité
non-sterile
Pureté
≥98%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Pf
176-180 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
Clé InChI
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Informations sur le gène
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRA(2101) , ESRRB(2103) , GPER(2852) , SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982) , Esr2(13983) , Esrra(26379)
rat ... Afp(24177) , Ar(24208) , Esr1(24890) , Esr2(25149) , Shbg(24775)
Description générale
Application
- for the in vitro maturation of bovine cumulus-oocyte complexes (COCs)
- as a supplement in in vitro maturation medium (IVM), which is used as a control medium
- in estrogen-induction assay
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges