Documents
539554
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.5370 (lit.)
Point d'ébullition
202-203 °C (lit.)
Densité
1.451 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1c(Cl)cccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3Cl2FO/c8-5-3-1-2-4(6(5)10)7(9)11/h1-3H
Clé InChI
VBYJOUAMJITBNL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter