120847
2-Fluorobenzoyl chloride
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.536 (lit.)
Point d'ébullition
90-92 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
4 °C (lit.)
Densité
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4H
Clé InChI
RAAGZOYMEQDCTD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
251.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
122 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter