536962
PAMAM dendrimer solution
25% C₁₂, generation 4, 10 wt. % in methanol
425,00 €
About This Item
425,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
PAMAM-25% C12 dendrimer, generation 4 solution, 10 wt. % in methanol
Description
75% amino and 25% [N-(2-hydroxydodecyl)] surface groups
Forme
solution
Poids mol.
generation 4
Caractéristiques
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentration
10 wt. % in methanol
Nb de groupes de surface
64
Indice de réfraction
n20/D 1.3465
Densité
0.8 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C