Principaux documents
412422
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 3.0 solution
20 wt. % in methanol
Synonyme(s) :
Starburst PAMAM-G 3
5 G
433,00 €
25 G
1 830,00 €
433,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
433,00 €
25 G
1 830,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[NH2(CH2)2NH2]:(G=3);dendri PAMAM(NH2)32
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
6908.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
433,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
amino surface groups
Forme
liquid
Poids mol.
generation 3.0
Caractéristiques
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentration
20 wt. % in methanol
Nb de groupes de surface
32
Indice de réfraction
n20/D 1.367
pb
64.7 °C
Densité
0.863 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Description générale
PAMAM dendrimer is a symmetrical polymer with a large number of terminal groups that can easily bind to biomolecules due to their biocompatibility and affinity. These dendrimers have a multivalent surface that contains envelopes and various active sites at the core with the attached dendrons. They are highly branched nanoscale polymers that are extensively used in the field of biomedicine for targeted drug delivery.[1]
Application
PAMAM dendrimers can be used as transfection agents for the delivery of nucleic acids. For example, it can be used in the pulmonary delivery of siRNA directed against tumor necrosis factor (TNF).[2]
Forme physique
Contains 32 surface primary amino groups
Informations légales
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Polyamidoamine dendrimers: Favorable polymeric nanomaterials for lipase activation
Amal A.M. Elgharbawy, et al.
Materials Today Communications, 25, 101492-101492 (2020)
Treatment of acute lung inflammation by pulmonary delivery of anti-TNF-? siRNA with PAMAM dendrimers in a murine model
Adam Bohr, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 156, 114-120 (2020)
Ajay Vikram Singh et al.
ACS applied materials & interfaces, 13(1), 1943-1955 (2020-12-30)
In an in vitro nanotoxicity system, cell-nanoparticle (NP) interaction leads to the surface adsorption, uptake, and changes into nuclei/cell phenotype and chemistry, as an indicator of oxidative stress, genotoxicity, and carcinogenicity. Different types of nanomaterials and their chemical composition or
Articles
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf