Principaux documents
412449
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 4.0 solution
10 wt. % in methanol
Synonyme(s) :
Starburst Generation 4
2.5 G
320,00 €
10 G
938,00 €
320,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2.5 G
320,00 €
10 G
938,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[NH2(CH2)2NH2]:(G=4);dendri PAMAM(NH2)64
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
14214.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
320,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
amino surface groups
Niveau de qualité
Forme
solution
Poids mol.
generation 4.0
Caractéristiques
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentration
10 wt. % in methanol
Nb de groupes de surface
64
Indice de réfraction
n20/D 1.348
pb
64.7 °C
Densité
0.813 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 4.0 solution is a poly(amidoamine) that is categorized as a class of dendritic polymers which can be prepared by a two-step interactive reaction that forms generations around the central ethylenediamine core. It consists of nitrogen and amide as functional groups that are structured in regular “branched upon branched” pattern. It is majorly used as a high capacity chelating agent.[1][2]
Application
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 4.0 solution is used as a compacting agent to bring in the conformational changes in the DNA molecule.[3] It can be attached on the cellulose substrate that acts as a biofunctional surface for potential applications in immonoassays.[4] It is used in MRI contrast agents[5] and in the condensation formation of silica nanospheres.[6]
Forme physique
Contains 64 surface primary amino groups
Informations légales
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Felipe Vidal et al.
Molecular pharmaceutics, 13(10), 3395-3403 (2016-08-25)
Polyamidoamine (PAMAM) dendrimers are hyperbranched macromolecules which have been described as one of the most promising drug nanocarrier systems. A key process to understand is their cellular internalization mechanism because of its direct influence on their intracellular distribution, association with
DNA compaction induced by a cationic polymer or surfactant impact gene expression and DNA degradation
Ainalem M, et al.
PLoS ONE, 9(3), e92692-e92692 (2014)
Rolando Alberto Rodríguez-Fonseca et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 177, 77-93 (2019-02-04)
Peptide epitopes have been widely used to develop synthetic vaccines and immunotherapies. However, peptide epitopes may exhibit poor absorption or immunogenicity due to their low molecular weights. Conversely, fourth-generation polyamidoamine (G4-PAMAM) dendrimers are nonimmunogenic and relatively nontoxic synthetic nanoparticles that
Marta Walczynska et al.
Toxicology mechanisms and methods, 28(6), 432-439 (2018-04-03)
Nematode Caenorhabditis elegans (C. elegans) was used to investigate the impact of silver nanoparticles (SNP), multiwalled carbon nanotubes (MWCNT), and polyamidoamine dendrimers (PAMAM) used in concentration of 1010 particle/mL. Population-based observations and gene expression analysis were employed in this study.
Marc R Knecht et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(11), 4728-4732 (2005-06-23)
In diatoms, silica synthesis occurs by use of complex posttranslationally modified peptides, termed silaffins, and highly complex biological polyamine structures. Silaffin peptides have lysine residues that are modified to long-chain polyamine moieties of N-methyl derivatives of polypropylenimine to drive silica
Articles
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf