Principaux documents
412368
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer
ethylenediamine core, generation 0.0 solution, 20 wt. % in methanol
Synonyme(s) :
Poly(amidoamine)
5 G
89,40 €
25 G
394,00 €
89,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
89,40 €
25 G
394,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NH2(CH2)2NH2]:(G=0);dendri PAMAM(NH2)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
516.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
89,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
amino surface groups
Niveau de qualité
Forme
liquid
Poids mol.
generation 0.0
Caractéristiques
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentration
20 wt. % in methanol
Nb de groupes de surface
4
Indice de réfraction
n20/D 1.364
pb
64.7 °C
Densité
0.854 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NCCNC(=O)CCN(CCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN
InChI
1S/C22H48N10O4/c23-5-9-27-19(33)1-13-31(14-2-20(34)28-10-6-24)17-18-32(15-3-21(35)29-11-7-25)16-4-22(36)30-12-8-26/h1-18,23-26H2,(H,27,33)(H,28,34)(H,29,35)(H,30,36)
Clé InChI
SENLDUJVTGGYIH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
PAMAM dendrimer is a poly(amidoamine) that is categorized under the class of dendritic polymers, which can be prepared by a two-step reaction that forms generations around the central ethylenediamine core. It consists of nitrogen and amide as functional groups that are structured in regular branched upon branched pattern. PAMAM is majorly used as a high capacity chelating agent.[1][2]
Application
PAMAM dendrimer belongs to the family of dendrimers, which can be used in biomedical and drug delivery applications.[3][4][5]
Forme physique
Contains 4 surface primary amino groups
Informations légales
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
PAMAM dendrimer-based multifunctional conjugate for cancer therapy: synthesis, characterization, and functionality
Majoros I, et al.
Biomacromolecules, 7(2), 572-579 (2006)
Poly (ethylene glycol)-conjugated PAMAM dendrimer for biocompatible, high-efficiency DNA delivery
Luo D, et al.
Macromolecules, 35(9), 3456-3462 (2002)
Poly (amidoamine)(PAMAM) dendrimers: from biomimicry to drug delivery and biomedical applications
Esfand R and Tomalia DA
Drug Discovery Today, 6(8), 427-436 (2001)
Dendritic chelating agents. 1. Cu (II) binding to ethylene diamine core poly (amidoamine) dendrimers in aqueous solutions
Diallo MS, et al.
Langmuir, 20(7), 2640-2651 (2004)
Dendrimer enhanced ultrafiltration. 1. Recovery of Cu (II) from aqueous solutions using PAMAM dendrimers with ethylene diamine core and terminal NH2 groups
Diallo MS, et al.
Environmental Science & Technology, 39(5), 1366-1377 (2005)
Articles
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.