Principaux documents
412384
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 1.0 solution
20 wt. % in methanol
Synonyme(s) :
PAMAM dendrimer (G-1)
5 G
518,00 €
25 G
2 090,00 €
518,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
518,00 €
25 G
2 090,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[NH2(CH2)2NH2]:(G=1);dendri PAMAM(NH2)8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1429.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
518,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
amino surface groups
Niveau de qualité
Forme
liquid
Poids mol.
generation 1.0
Caractéristiques
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentration
20 wt. % in methanol
Nb de groupes de surface
8
Indice de réfraction
n20/D 1.362
pb
64.7 °C
Densité
0.82 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NCCNC(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN
InChI
1S/C62H128N26O12/c63-13-21-71-51(89)1-33-83(34-2-52(90)72-22-14-64)45-29-79-59(97)9-41-87(42-10-60(98)80-30-46-84(35-3-53(91)73-23-15-65)36-4-54(92)74-24-16-66)49-50-88(43-11-61(99)81-31-47-85(37-5-55(93)75-25-17-67)38-6-56(94)76-26-18-68)44-12-62(100)82-32-48-86(39-7-57(95)77-27-19-69)40-8-58(96)78-28-20-70/h1-50,63-70H2,(H,71,89)(H,72,90)(H,73,91)(H,74,92)(H,75,93)(H,76,94)(H,77,95)(H,78,96)(H,79,97)(H,80,98)(H,81,99)(H,82,100)
Clé InChI
QVWIZHOFYGKROL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Gold-Dendrimer Nanocomposites: Study on the synthesis and morphological characterization of gold-dendrimer nanocomposites using PAMAM dendrimers with ethylenediamine cores, evaluating their potential biomedical applications (Vasile, Serafim, Petre, Giol, 2014).
  • DNA Interaction Modeling: Analysis of complexes formed between DNA and poly(amido amine) dendrimers of different generations, focusing on modeling DNA wrapping and penetration which includes Generation 1.0 dendrimers (Qamhieh, Nylander, Black, Attard, 2014).
Forme physique
Contains 8 surface primary amino groups
Informations légales
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Articles
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.