Principaux documents
535745
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-methyl-3-n-propyl-5-pyrazolecarboxamide
96%
Synonyme(s) :
4-Amino-2-methyl-5-propyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid amide
5 G
58,90 €
58,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
58,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H14N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
58,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Pf
98-101 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
Chaîne SMILES 
CCCc1nn(C)c(C(N)=O)c1N
InChI
1S/C8H14N4O/c1-3-4-5-6(9)7(8(10)13)12(2)11-5/h3-4,9H2,1-2H3,(H2,10,13)
Clé InChI
PZMXDLWWQHYXGY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Joanna Matysiak et al.
Monatshefte fur chemie, 146(8), 1315-1327 (2015-07-21)
We reported the synthesis and characterization of a series of azolo- and azino[1,3]thiazinones containing the 2,4-dihydroxyphenyl substituent. The compounds were prepared by a new one-step reaction of aryl-modified sulfinylbis[(2,4-dihydroxyphenyl)methanethione]s and the corresponding aminoazolo(azino)carboxamides. Their chemical structures were confirmed by IR