E43101
Ethyl chlorooxoacetate
98%
Synonyme(s) :
mono-Ethyl oxalyl chloride, Ethyl chloroglyoxylate, Monoethyl oxalyl chloride, Oxalic acid monoethyl ester chloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Indice de réfraction
n20/D 1.416 (lit.)
Point d'ébullition
135 °C (lit.)
Densité
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3
Clé InChI
OWZFULPEVHKEKS-UHFFFAOYSA-N
Application
- α-keto esters.
- Functionalized 3-pyrolin-2-ones.
- Substituted arylglyoxylic acids via Friedel–Crafts acylation.
- Substituted 9,10-phenanthrenequinones.
- Quinoxalinone derivatives.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter