Documents
526541
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
Point d'ébullition
201-204 °C (lit.)
Densité
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-2,11H,3H2
Clé InChI
NRXZCCOHXZFHBV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol is an aryl fluorinated building block. It is also referred to as (2,4,5-trifluorophenyl)methanol [IUPAC name].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable