196746
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol
98%
85,70 €
About This Item
85,70 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
pb
114-115 °C/60 mmHg (lit.)
Pf
37-38 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H3F5O/c8-3-2(1-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10/h13H,1H2
Clé InChI
PGJYYCIOYBZTPU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup