136905
Alcool 4-méthoxybenzylique
98%
Synonyme(s) :
Alcool de p-anisyle, Alcool anisique, Alcool d'anis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
Point d'ébullition
259 °C (lit.)
Pf
22-25 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: insoluble
Densité
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,9H,6H2,1H3
Clé InChI
MSHFRERJPWKJFX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup