520373
Tin
powder, 10 μm, 99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Sn
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: tin
reagent type: catalyst
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
10 μm
Point d'ébullition
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable