265632
Tin
powder, <45 μm particle size, 99.8% trace metals basis
Synonyme(s) :
Sn
59,70 €
About This Item
59,70 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.8% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: tin
reagent type: catalyst
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
<45 μm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.