265756
Tin
foil, thickness 0.5 mm, 99.998% trace metals basis
Synonyme(s) :
Tin Powder, Tin element
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.998% trace metals basis
Forme
foil
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Épaisseur
0.5 mm
Point d'ébullition
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Quantité
100 × 100 mm (approximately 36 g)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.