Principaux documents
GF83795024
Tin
powder, 45 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
SN006020
1 EA
625,00 €
625,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
625,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141745
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
625,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 837-950-24
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Poids
1000 g
Taille max. des part.
45 (micron)
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :