Principaux documents
243434
Sigma-Aldrich
Tin
granular, 0.425-2.0 mm particle size, ≥99.5%, ACS reagent
Synonyme(s) :
Sn
100 G
67,10 €
500 G
141,00 €
67,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
67,10 €
500 G
141,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.71
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
11101716
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
67,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Essai
≥99.5%
Forme
granular
Pertinence de la réaction
core: tin
reagent type: catalyst
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
0.425-2.0 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
As: ≤1 ppm
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.005%
Sb: ≤0.02%
Chaîne SMILES 
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Tin (Sn) is a silvery-white metal that is malleable and ductile at ordinary temperatures. It is used as a catalyst in organic synthesis. It is also used in various sectors, such as nuclear energy, plastics, polymers, agriculture, biochemistry, and in glassmaking.
Application
Applied in the solid state synthesis of a Zintl phase, SrSn3Sb4, with an anionic channel framework of 30-membered rings.[1]
Tin can be used in the following:      
  • With HCl, it reduces a variety of functional groups.
  • Stereoselective allylation of carbonyl compounds.     
  • In situ generations of tin enolates for directed aldol reactions.
  • Preparation of organotin reagents.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Donna T. Chow et al.
Inorganic chemistry, 36(17), 3750-3753 (1997-08-13)
The new Zintl compound strontium tin antimonide, SrSn(3)Sb(4), has been synthesized, and its structure has been determined by single-crystal X-ray diffraction methods. It crystallizes in the orthorhombic space group -Pnma with a = 10.060(2) Å, b = 4.361(1) Å, c
P Olmedo et al.
Environment international, 59, 63-72 (2013-06-25)
Although fish intake has potential health benefits, the presence of metal contamination in seafood has raised public health concerns. In this study, levels of mercury, cadmium, lead, tin and arsenic have been determined in fresh, canned and frozen fish and
D B Shpakovsky et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(48), 14568-14582 (2012-10-12)
Four new organotin(IV) complexes of bis-(2,6-di-tert-butylphenol)tin(IV) dichloride [(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)SnCl(2) (1) with the heterocyclic thioamides 2-mercapto-pyrimidine (PMTH), 2-mercapto-4-methyl-pyrimidine (MPMTH), 2-mercapto-pyridine (PYTH) and 2-mercapto-benzothiazole (MBZTH), of formulae {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)Sn(PMT)(2)} (2), {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)Sn(MPMT)(2)} (3), {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)SnCl(PYT)} (4) and {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)SnCl(MBZT)} (5), have been synthesized and characterized by elemental
A Gassenq et al.
Optics express, 20(25), 27297-27303 (2012-12-25)
A surface-illuminated photoconductive detector based on Ge0.91Sn0.09 quantum wells with Ge barriers grown on a silicon substrate is demonstrated. Photodetection up to 2.2µm is achieved with a responsivity of 0.1 A/W for 5V bias. The spectral absorption characteristics are analyzed
Lun Li et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1213-1216 (2013-01-15)
Single-layer single-crystalline SnSe nanosheet with four-atomic thickness of ~1.0 nm and lateral size of ~300 nm is presented here by using a one-pot synthetic method. It is found that 1,10-phenanthroline plays an important role in determining the morphology of the