Key Documents
493929
Sigma-Aldrich
Tripyrrolidinophosphine
97%
Synonyme(s) :
Phosphorous acid tripyrrolidide, Tris(N,N-tetramethylene)phosphorous acid triamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H24N3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.31
Numéro Beilstein :
1343311
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12350000
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.53 (lit.)
Point d'ébullition
104 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCN(C1)P(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3P/c1-2-8-13(7-1)16(14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
Clé InChI
PXFLCAQHOZXYED-UHFFFAOYSA-N