Principaux documents
93404
Sigma-Aldrich
Tris(N,N-tetramethylene)phosphoric acid triamide
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Phosphoric acid tripyrrolidide, Tripyrrolidinophosphine oxide
5 ML
129,00 €
25 ML
460,00 €
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
129,00 €
25 ML
460,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H24N3OP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.31
Beilstein:
3550018
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.514
pb
140-142 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.120 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=P(N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3OP/c16-17(13-7-1-2-8-13,14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
Clé InChI
GQOGEHIVQIMJMO-UHFFFAOYSA-N
Attention
may darken on storage
Autres remarques
Polar aprotic solvent with the highest known electrondonating power[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Y. Ozari et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 295-295 (1974)