492612
Ethylene oxide-13C2
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥99% (CP)
Contient
hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.3597 (lit.)
pb
10.7 °C (lit.)
Pf
−111 °C (lit.)
Densité
0.859 g/mL at 25 °C
Application(s)
environmental
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[13CH2]1[13CH2]O1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2/i1+1,2+1
Clé InChI
IAYPIBMASNFSPL-ZDOIIHCHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Produits recommandés
Raccord cannelé
Régulateur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20.00 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)