Principaux documents
484695
Sigma-Aldrich
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
98%
5 G
97,20 €
97,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
97,20 €
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4C≡CSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
97,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.554 (lit.)
pb
60-80 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H13BrSi/c1-13(2,3)9-8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves