Principaux documents
513148
Sigma-Aldrich
(6-Bromohexyloxy)-tert-butyldimethylsilane
99%
Synonyme(s) :
1-Bromo-6-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]hexane, 6-Bromohexyl tert-butyldimethylsilyl ether, [(6-Bromohexyl)oxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane
5 ML
105,00 €
25 ML
434,00 €
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
105,00 €
25 ML
434,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)6Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
pb
276 °C (lit.)
Densité
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCCCBr
InChI
1S/C12H27BrOSi/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-9-7-6-8-10-13/h6-11H2,1-5H3
Clé InChI
PBKXRKYUUXKNSL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
J Steven McElfresh et al.
Journal of economic entomology, 102(2), 574-584 (2009-05-20)
Marmara gulosa Guillén & Davis (Lepidoptera: Gracillariidae) is a sporadic pest of citrus and a number of other crops in southern and central California. Coupled gas chromatographic-electroantennogram detection analyses of headspace volatiles collected by solid phase microextraction from virgin female
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine-4-ester: A pivotal synthon for building tethered bipyridine ligands.
Havas F, et al.
Tetrahedron, 65(36), 7673-7686 (2009)