I am just happy that they even had this compound. Good time saver.
494011
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
98%
Synonyme(s) :
(p-Bromophenyl)ethynyl)trimethylsilane, 1-(p-Bromophenyl)-2-trimethylsilylacetylene, 1-Bromo-4-(2-trimethylsilylethynyl)benzene, 1-Bromo-4-(trimethylsilylethynyl)benzene, 1-Bromo-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene, 2-(p-Bromophenyl)-1-trimethylsilylacetylene, 4-(Trimethylsilylethynyl)phenyl bromide, [(4-Bromophenyl)ethynyl]trimethylsilane, [1-(4-Bromophenyl)-2-trimethylsilyl]acetylene, [2-(4-Bromophenyl)ethynyl]trimethylsilane
82,80 €
About This Item
82,80 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
61-63 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H13BrSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
RNMSGCJGNJYDNS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable