Documents
483192
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(dimethylsilyl)benzene
97%
Synonyme(s) :
p-Phenylenebis(dimethylsilane)
About This Item
Formule linéaire :
C6H4[SiH(CH3)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.42
Numéro Beilstein :
1072658
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
Point d'ébullition
213-214 °C (lit.)
Densité
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][Si](C)(C)c1ccc(cc1)[Si]([H])(C)C
InChI
1S/C10H18Si2/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
Clé InChI
KQERVIARWMHFOS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup