272213
Cyclopropanecarboxaldehyde
98%
Synonyme(s) :
1-(Formyl)cyclopropane, 2-Cyclopropanecarboxaldehyde, Cyclopropanecarbaldehyde, Cyclopropylcarboxaldehyde, Formylcyclopropane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4298 (lit.)
Point d'ébullition
98-101 °C (lit.)
Densité
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=CC1CC1
InChI
1S/C4H6O/c5-3-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
JMYVMOUINOAAPA-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
44.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter