Principaux documents
481483
Sigma-Aldrich
Tétraéthylborate de sodium
97%
Synonyme(s) :
Et4BNa
1 G
103,00 €
5 G
357,00 €
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
103,00 €
5 G
357,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)4BNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pertinence de la réaction
core: boron
reagent type: catalyst
Pf
140-142 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].CC[B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20B.Na/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;/q-1;+1
Clé InChI
SZSBMTRYJRHYNI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Le tétraéthylborate de sodium (NaBEt4) est un composé organoboré pyrophorique sensible à l'humidité. Il est très réactif en présence de certaines espèces organométalliques et est utilisé comme réactif de transfert de groupement éthyle.
Application
Le tétraéthylborate de sodium peut servir d'agent de dérivatisation dans les analyses GC-MS de l'oxyde de fenbutatine[1] et des composés alkylés contenant de l'étain.[2]
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Wenbin Cui et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(44), 9569-9578 (2017-10-27)
Recent reports of elevated levels of methylmercury (MeHg) in rice revealed the possible occurrence of MeHg in infant rice cereals, leading to potential MeHg exposure through cereal consumption. Total mercury (THg) and MeHg levels in 119 infant cereal samples commonly
A Sabah et al.
Chemosphere, 144, 2497-2506 (2015-12-02)
The aim of this study was to investigate the fate and behaviour of butyltin pollutants, including monobutyltin (MBT), dibutylin (DBT), and tributyltin (TBT), in waste stabilisation ponds (WSP). The study was conducted as part of a baseline survey and included
Joseph S Denkenberger et al.
Ecotoxicology (London, England), 29(10), 1614-1626 (2020-01-12)
Mercury (Hg) concentrations and speciation were measured in nine tributaries to Lake Ontario as part of two independent field-sampling programs. Among the study tributaries, mean total Hg (THg) concentrations ranged from 0.9 to 2.6 ng/L; mean dissolved Hg (THgD) ranged from
Andrea Santa-Rios et al.
Chemosphere, 266, 129001-129001 (2020-11-30)
The artisanal and small-scale gold mining (ASGM) sector uses the most mercury (Hg) worldwide. Despite health concerns associated with high Hg exposures in these communities, ASGM sites are often situated in resource limited and remote regions which challenge traditional human
Jeffrey D Jeremiason et al.
Environmental science. Processes & impacts, 17(11), 1892-1903 (2015-10-01)
This study examined the kinetics of photoreduction of Hg(ii) and photodemethylation of methylmercury (MeHg(+)) attached to, or in the presence of, dissolved organic matter (DOM). Both Hg(ii) and MeHg(+) are principally bound to reduced sulfur groups associated with DOM in
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf