Principaux documents
205494
Sigma-Aldrich
Dibutyltin dichloride
96%
Synonyme(s) :
Dibutyldichlorotin
50 G
62,80 €
250 G
95,90 €
62,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
62,80 €
250 G
95,90 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)2SnCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.84
Beilstein:
3535484
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
62,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
pb
135 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
37-40 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](Cl)(Cl)CCCC
InChI
1S/2C4H9.2ClH.Sn/c2*1-3-4-2;;;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
RJGHQTVXGKYATR-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Effects of dibutyltin compounds on PPARγ/RXRα activity: Studies the impact of various dibutyltin compounds, including dibutyltin dichloride, on adipogenesis and inflammation in mammalian cells, emphasizing their effects on the PPARγ/RXRα pathway (Milton et al., 2017).
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 Oral
Organes cibles
thymus
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Irgarol® PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46105
Irgarol®
Synthetic Communications, 12, 495-495 (1982)
Toyoma Kaku et al.
Pancreas, 34(3), 299-309 (2007-04-07)
Chronic pancreatitis consists of excessive leukocyte infiltration and fibrosis. IS-741 has been reported to be an antiinflammatory drug through an inhibitory action on cell adhesion. In this study, we investigated whether IS-741 could inhibit the progression of pancreatic fibrosis through
Guoqing Shi et al.
Environmental health perspectives, 117(3), 379-386 (2009-04-02)
Because of the vital importance of the proteasome pathway, chemicals affecting proteasome activity could disrupt essential cellular processes. Although the toxicity of organotins to both invertebrates and vertebrates is well known, the essential cellular target of organotins has not been
Kent J Fanning et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(6), 3008-3011 (2011-03-16)
This work sought to define how pancreatitis affected antibiotic distribution in a perfused rat pancreas model. The distribution kinetics of four antibiotics were examined in control animals and animals with pancreatitis. Meropenem and piperacillin distributed into the extracellular space, and
Louis P Vera-Portocarrero et al.
Gastroenterology, 135(4), 1369-1378 (2008-08-13)
Sumatriptan is used specifically to relieve headache pain. The possible efficacy of sumatriptan was investigated in 2 models of visceral pain. Pancreatic inflammation was induced by intravenous injection of dibutyltin dichloride. Noninflammatory irritable bowel syndrome was induced by intracolonic instillation
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I make a concentration of 8mg/kg (3.2 µg/µl concentration) and 1 mg/kg (0.5µg/µl concentration?) DBTC solution?
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. However, information listed on PubMed indicates that this material is soluble in ether, benzene, and alcohols. Please see the link below to review this information: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Dibutyltin-dichloride#section=Solubility