Principaux documents
72020
Sigma-Aldrich
Sodium tetraphenylborate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (NT)
Synonyme(s) :
Tetraphenylboron sodium
50 G
227,00 €
250 G
1 080,00 €
227,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
227,00 €
250 G
1 080,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)4BNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.22
Beilstein:
3599783
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
227,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% (NT)
Forme
solid
Perte
≤0.5% loss on drying, 110 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES 
[Na+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.Na/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
Clé InChI
HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Sodium tetraphenylborate (Ph4BNa) undergoes rhodium-catalyzed addition reactions with N-phenylsulfonyl aldimines to afford R(Ph)CHNHSO2Ph.[1]
Application
Sodium tetraphenylborate (Ph4BNa) may be used in the synthesis of polyfunctional biaryls via modified Suzuki cross-coupling reaction.[2] It may be employed as a derivatization reagent for the analysis of methylmercury and ethylmercury by gas chromatography (GC) coupled with atomic fluorescence spectrometry (AFS), microwave-induced plasma atomic emission spectrometry (AES) and mass spectrometry (MS).[3]
Autres remarques
Reagent for the precipitation and titration of potassium[4][5]; For the amperometric titration of amines, quaternary ammonium compounds and potassium[6]; For the titration of quaternary ammonium surfactants[7]; Titrant for amines and NH4Cl in the presence of a K selective electrode[8]
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
K. Vytras
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 42, 3168-3168 (1977)
K.C. Narasimham et al.
Analyst, 97, 260-260 (1972)
E.D. Schall
Analytical Chemistry, 29, 1044-1044 (1957)
Recorded amperometric tetraphenylborate titrations of amines, quaternary nitrogen compounds, and potassium salts.
J E Sinsheimer et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 54(5), 805-806 (1965-05-01)
Rhodium-catalyzed phenylation of N-arylsulfonyl aldimines with sodium tetraphenylborate or trimethyl (phenyl) stannane.
Ueda M and Miyaura N.
Journal of Organometallic Chemistry, 595(1), 31-35 (2000)