Principaux documents
478628
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-dimethylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2(CH3)2NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
62-64 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Br)cc(C)c1N=C=O
InChI
1S/C9H8BrNO/c1-6-3-8(10)4-7(2)9(6)11-5-12/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
XGBDVSJAHTYSBK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Bromo-2,6-dimethylphenyl isocyanate, also known as 5-bromo-2-isocyanato-1,3-dimethylbenzene, is an aryl isocyanate.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable