Principaux documents
592951
Sigma-Aldrich
3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde
95%
Synonyme(s) :
3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-1-propanal, 3-[(Carbobenzyloxy)amino]propionaldehyde
1 G
59,50 €
59,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
59,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2O2CNHCH2CH2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
59,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
52-57 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
amine
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)CCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO3/c13-8-4-7-12-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,8H,4,7,9H2,(H,12,14)
Clé InChI
PQMOZOQTXKMYSK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable