604380
Paraformaldehyde-13C
≥99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Formaldehyde-13C polymer
874,00 €
About This Item
874,00 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
170 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[X]O[13CH2]O[13CH2]O[13CH2][X]
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)