Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
176524
Sigma-Aldrich
3-Bromofuran
97%
2.5 G
107,00 €
10 G
407,00 €
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2.5 G
107,00 €
10 G
407,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H3BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.97
Beilstein:
105337
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
pb
103 °C (lit.)
Densité
1.635 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Brc1ccoc1
InChI
1S/C4H3BrO/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
Clé InChI
LXWLEQZDXOQZGW-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Bromofuran was used in the preparation of 2-substituted 3-furfurals[1]. It was also used in the synthesis of 5,6-dehydronorcantharidins[2].
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
37.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Adam McCluskey et al.
Bioorganic chemistry, 31(1), 68-79 (2003-04-17)
Diels-Alder addition of furans (furan, furfuryl alcohol, and 3-bromofuran) to maelic anhydride yields three distinct 5,6-dehydronorcantharidins. Hydrogenation of (4,10-dioxatricyclo[5.2.1.0]decane-3,5-dione) (4a), in dry ethanol affords the monoester (7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic aid monoethyl ester) (6). Subsequent transesterification affords a series of monoesters (7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic acid
Ann Rowley Kelly et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(12), 4097-4104 (2008-03-05)
Furans and pyrroles are important synthons in chemical synthesis and are commonly found in natural products, pharmaceutical agents, and materials. Introduced herein are three methods to prepare 2-substituted 3-furfurals starting from 3-furfural, 3-bromofuran, and 3-vinylfurans. Addition of a variety of