Principaux documents
475971
Sigma-Aldrich
4-Ethylphenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5C6H4NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.62 (lit.)
Point d'ébullition
245 °C (lit.)
Densité
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C9H9NS/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)10-7-11/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
XXLWCGRHJFEMQH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Ethylphenyl isothiocyanate, also referred as 1-ethyl-4-isothiocyanatobenzene, is an isothiocyanate derivative.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter