Principaux documents
253782
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl isothiocyanate
99%
5 G
72,80 €
72,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
72,80 €
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.63
Beilstein:
471610
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
99%
72,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
pb
135-136 °C/24 mmHg (lit.)
Pf
42-44 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
isothiocyanate
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
Clé InChI
MZZVFXMTZTVUFO-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Chlorophenyl isothiocyanate has been used in the synthesis of thiosemicarbazides[1]. It was also used as building block for the synthesis of N-alkylated 2-arylaminobenzimidazoles[2].
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Synthesis and anti-HIV activity of new chiral 1, 2, 4-triazoles and 1, 3, 4-thiadiazoles.
Akhtar T, et al.
Heteroatom Chem., 18(3), 316-322 (2007)
A solid phase traceless synthesis of 2-arylaminobenzimidazoles.
Krchnak V, et al.
Tetrahedron Letters, 42(9), 1627-1630 (2001)
Efficacy of p-chlorophenylisothiocyanate (Sch 20350) against parasites of ruminants and horses.
E Panitz et al.
The Journal of parasitology, 67(6), 964-964 (1981-12-01)