Documents
152277
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl isocyanate
98%
Synonyme(s) :
4-Isocyanato chlorobenzene
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.57
Numéro Beilstein :
386235
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5618 (lit.)
Point d'ébullition
203-204 °C (lit.)
Pf
26-29 °C (lit.)
Densité
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
Clé InChI
ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
4-Chlorophenyl isocyanate was used in the preparation of isothiocyanates.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
A Convenient synthesis of isothiocyanates from primary nitroalkanes.
Synthetic Communications, 24(8), 1101-1105 (1994)