Principaux documents
473464
Sigma-Aldrich
tert-Butylchlorodimethylsilane solution
50 wt. % in toluene
Synonyme(s) :
tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMSCl solution
50 G
141,00 €
100 G
161,00 €
141,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
141,00 €
100 G
161,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CSi(CH3)2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.72
Beilstein:
505999
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
141,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Concentration
50 wt. % in toluene
Indice de réfraction
n20/D 1.46
pb
113 °C
Densité
0.87 g/mL at 20 °C (lit.)
0.866 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
Clé InChI
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
44.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Akshanth R Polepally et al.
Journal of clinical pharmacology, 55(10), 1101-1108 (2015-04-24)
A classic 2-period crossover bioavailability study was conducted to evaluate the relative and absolute bioavailability of immediate-release (IR) and extended-release (XR) lamotrigine formulations under steady-state conditions in elderly patients with epilepsy. On treatment days, each subject's morning dose (IR or
P Huttenloch et al.
Environmental science & technology, 35(21), 4260-4264 (2001-11-23)
The efficacy of the surface modification of natural diatomite and zeolite material by chlorosilanes is demonstrated. Chlorosilanes used were trimethylchlorosilane (TMSCI), tert-butyldimethylchlorosilane (TBDMSCI), dimethyloctadecylchlorosilane (DMODSCI), and diphenyldichlorosilane (DPDSCI) possessing different headgroups and chemical properties. Silanol groups of the diatomite and
Some observations on the t-butyldimethylchlorosilane derivatization reaction.
K Bricknell et al.
Biochemical medicine, 23(1), 119-121 (1980-02-01)
Hiroaki Wakimoto et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(11), 2898-2909 (2014-04-10)
Isocitrate dehydrogenase (IDH) gene mutations occur in low-grade and high-grade gliomas. We sought to identify the genetic basis of malignant phenotype heterogeneity in IDH-mutant gliomas. We prospectively implanted tumor specimens from 20 consecutive IDH1-mutant glioma resections into mouse brains and
C Tellis et al.
Journal of biochemistry, 119(4), 823-827 (1996-04-01)
1-O-Hexadecyl-2-acetyl-sn-glycerol, the immediate precursor of platelet- activating factor (PAF) in its de novo formation, was detected in the protozoon Tetrahymena pyriformis. It was purified from the total lipid extract by TLC, after successive developments in two different solvent systems. Characterization