473278
(S)-(−)-4-Oxo-2-azetidinecarboxylic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −46°, c = 1 in methanol
Pf
99-102 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@@H]1CC(=O)N1
InChI
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2(5-3)4(7)8/h2H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)/t2-/m0/s1
Clé InChI
YSPMLLKKKHCTBN-REOHCLBHSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable