325384
N-Methylsuccinimide
99%
Synonyme(s) :
1-Methyl-2,5-pyrrolidinedione, N-Methyl-2,5-pyrrolidinedione
86,60 €
About This Item
86,60 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
pb
234-235 °C (lit.)
Pf
61-70 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
imide
Chaîne SMILES
CN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C5H7NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H2,1H3
Clé InChI
KYEACNNYFNZCST-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable