Principaux documents
P74354
Sigma-Aldrich
3-Pyrrolidinol
98%
Synonyme(s) :
3-Hydroxypyrrolidine
1 G
62,20 €
5 G
296,00 €
62,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
62,20 €
5 G
296,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.12
Beilstein:
102542
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
62,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
pb
108-110 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2
Clé InChI
JHHZLHWJQPUNKB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1