A0760
L-Azetidine-2-carboxylic acid
≥99%
Synonyme(s) :
(S)-Azetidine-2-carboxylic acid
182,00 €
About This Item
182,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCN1
InChI
1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Clé InChI
IADUEWIQBXOCDZ-VKHMYHEASA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable