Documents
471542
Sigma-Aldrich
Ethanesulfonyl chloride
≥99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.58
Numéro Beilstein :
773865
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
Point d'ébullition
177 °C (lit.)
Densité
1.357 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H5ClO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
Clé InChI
FRYHCSODNHYDPU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter