681334
2-(Trimethylsilyl)ethanesulfonyl chloride
Synonyme(s) :
2-Trimethylsilylethylsulfonyl chloride, SES-Cl
307,00 €
About This Item
307,00 €
Produits recommandés
Indice de réfraction
n20/D 1.4444
pb
146.8 °C/760 mmHg
Densité
1.059 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)CCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C5H13ClO2SSi/c1-10(2,3)5-4-9(6,7)8/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
BLPMCIWDCRGIJV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Nucleophilic substitution for synthesis of nicotinamine and its analogs
- Regioselective metal-free oxidative cyclization of sulfonamides
- Annulation reactions
- Tin-free radical carbonylation of alkylsulfonyl derivatives
- Asymmetric aziridination
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
70.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21.1 °C - closed cup