468789
Dimethylmalononitrile
97%
108,00 €
About This Item
108,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
pb
120 °C/33 mmHg (lit.)
Pf
31-33 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES
CC(C)(C#N)C#N
InChI
1S/C5H6N2/c1-5(2,3-6)4-7/h1-2H3
Clé InChI
BCMJJXWXMZYZKN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup