Principaux documents
680192
Sigma-Aldrich
2,2-Bis((4S)-(–)-4-isopropyloxazoline)propane
96%
Synonyme(s) :
S-4,5-Dihydro-2-(2-((S)-4,5-dihydro-4-isopropyloxazol-2-yl)propan-2-yl)-4-isopropyloxazole
500 MG
145,00 €
145,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
145,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H26N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
145,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Activité optique
[α]/D -121 to -113°, c = 1% in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.4665
Densité
0.9864 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H]1COC(=N1)C(C)(C)C2=N[C@H](CO2)C(C)C
InChI
1S/C15H26N2O2/c1-9(2)11-7-18-13(16-11)15(5,6)14-17-12(8-19-14)10(3)4/h9-12H,7-8H2,1-6H3/t11-,12-/m1/s1
Clé InChI
XFZUPCITFHSROM-VXGBXAGGSA-N
Catégories apparentées
Application
Bisoxazoline ligand - chiral catalyst for asymetric synthesis.[1]
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Organic Syntheses, 83, 97-97 (2005)
Articles
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.