Principaux documents
248835
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonyl cyanide
technical grade, 95%
Synonyme(s) :
p-Tolylsulfonyl cyanide, Tosyl cyanide
1 G
75,30 €
5 G
192,00 €
75,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
75,30 €
5 G
192,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.21
Beilstein:
2048159
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
75,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
pb
105-106 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
47-50 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
sulfone
thiocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C#N
InChI
1S/C8H7NO2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)12(10,11)6-9/h2-5H,1H3
Clé InChI
JONIMGVUGJVFQD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
p-Toluenesulfonyl cyanide is an electron-deficient nitrile. It undergoes hetero-Diels-Alder reaction with silyl enol ether of cyclohexenone to yield hydrolytically sensitive [4+2] adduct.[1] It also undergoes facile [2+3] cycloaddition reaction with azides to form 5-sulfonyl tetrazoles.[2] p-Toluenesulfonyl cyanide also reacts with alcohols in the presence of 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) or 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO) to yield sulfinates.[3]
Application
p-Toluenesulfonyl cyanide can be used in:
  • The preparation of polyfunctional nitriles.[4]
  • Free-radical cyanation of B-alkylcatecholboranes.[5]
  • The synthesis of 4-hyroxypyridines by hetero-Diels-Alder reaction with 1,3-bis-silyl enol ethers.[6]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
A click chemistry approach to tetrazoles by Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition: synthesis of 5-acyltetrazoles from azides and acyl cyanides.
Zachary P Demko et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(12), 2113-2116 (2002-06-17)
Preparation of polyfunctional nitriles by the cyanation of functionalized organozinc halides with p-toluenesulfonyl cyanide.
Klement I, et al.
Tetrahedron Letters, 34(29), 4623-4626 (1993)
O-Sulfinylation of alcohols with methanesulfonyl cyanide or p-toluenesulfonyl cyanide.
Barton DHR, et al.
Tetrahedron, 47(44), 9167-9178 (1991)
Synthesis of 2-(Arylsulfonyl)-4-hydroxypyridines by Hetero-Diels-Alder Reaction of 1,3-Bis-Silyl Enol Ethers with Arylsulfonyl Cyanides
Thomas Emmrich, et al.
Synthesis, 2551-2555 (2006)
Radical-mediated alkenylation, alkynylation, methanimination, and cyanation of B-alkylcatecholboranes.
Arnaud-Pierre Schaffner et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(35), 5847-5849 (2006-08-05)